Print…
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxy-3-nitrobenzotrifluoride
PC5267-1G PC5267-5G
APOSPC5267-1GEA 92.8 EUR
APOSPC5267-1G APOSPC5267-5G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₆F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08532488
Número CAS: 627531-40-2
UN: 1760
ADR: 8,II