Print…
Undecafluoropentyl Iodide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5264-25G PC5264-5G
APOSPC5264-25GEA 0 EUR
APOSPC5264-25G APOSPC5264-5G
Undecafluoropentyl Iodide 98%
Undecafluoropentyl Iodide
Fórmula: C₅F₁₁I
Ponto de ebulição: 94,4 °C
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 2,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08461629
Número CAS: 638-79-9