Print…
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5257-1G PC5257-5G PC5257-10G
APOSPC5257-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5257-1G APOSPC5257-5G APOSPC5257-10G
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₃NO₃
Peso Molecular: 221.14 g/mol
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08669644
Número CAS: 561304-41-4