Print…
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
PC5255-1G PC5255-10G PC5255-5G
APOSPC5255-1GEA 42.2 EUR
APOSPC5255-1G APOSPC5255-10G APOSPC5255-5G
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₄
Peso Molecular: 222.12 g/mol
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091003
Número CAS: 129644-57-1