Print…
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Nitrobenzotrifluoride, 1-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC5252-100G PC5252-25G PC5252-5G PC5252-1G PC5252-10G
APOSPC5252-100GEA 350 EUR
APOSPC5252-100G APOSPC5252-25G APOSPC5252-5G APOSPC5252-1G APOSPC5252-10G
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄F₃NO₂
Peso Molecular: 191.11 g/mol
Ponto de ebulição: 81…83 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 38…40 °C
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007358
Número CAS: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
UN: 3431
ADR: 6.1 II