Print…
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5250-100G PC5250-1KG PC5250-500G PC5250-25G PC5250-5KG PC5250-10KG
APOSPC5250-100GEA 69.6 EUR
APOSPC5250-100G APOSPC5250-1KG APOSPC5250-500G APOSPC5250-25G APOSPC5250-5KG APOSPC5250-10KG
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene 95%
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₄F₃NO₂
Ponto de ebulição: 200…205 °C
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007260
Número CAS: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
UN: 2306
ADR: 6.1,II