1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC52448-250MG
PC52448-500MG
APOSPC52448-250MGEA
173
EUR
APOSPC52448-250MG
APOSPC52448-500MG
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid
Fórmula:
C₈H₁₀F₃NO₃ Peso Molecular: 225.17 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09908273 Número CAS: 1099017-20-5 |