Print…
2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5240-25G PC5240-100G
APOSPC5240-25GEA 126 EUR
APOSPC5240-25G APOSPC5240-100G
2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄F₃NO₂
Ponto de ebulição: 104…105 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 31…32 °C
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007145
Número CAS: 384-22-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III