Print…
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium (Trifluoromethyl)trimethoxyborate
PC52374-1G PC52374-25G PC52374-5G
APOSPC52374-1GEA 36.4 EUR
APOSPC52374-1G APOSPC52374-25G APOSPC52374-5G
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Fórmula: C₄H₉BF₃KO₃
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22124929
Número CAS: 626232-27-7