Print…
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52223-1G PC52223-250MG
APOSPC52223-1GEA 386 EUR
APOSPC52223-1G APOSPC52223-250MG
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₈FNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06857924
Número CAS: 879070-37-8