Print…
Bis(pentafluorophenyl)carbonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5218-25G PC5218-100G PC5218-5G
APOSPC5218-25GEA 0 EUR
APOSPC5218-25G APOSPC5218-100G APOSPC5218-5G
Bis(pentafluorophenyl)carbonate 98%
Bis(pentafluorophenyl)carbonate
Fórmula: C₁₃F₁₀O₃
Ponto de Fusão: 47…51 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00368353
Número CAS: 59483-84-0