Print…
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52118-1G PC52118-25G PC52118-5G
APOSPC52118-1GEA 21.9 EUR
APOSPC52118-1G APOSPC52118-25G APOSPC52118-5G
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrF₂O
Peso Molecular: 220.9989 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09842439
Número CAS: 473416-91-0