Print…
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Difluoromethylphosphonicaciddiethylester
PC52115-1G PC52115-500MG
APOSPC52115-1GEA 21.9 EUR
APOSPC52115-1G APOSPC52115-500MG
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Fórmula: C₅H₁₁F₂O₃P
Ponto de ebulição: 55 °C
Densidade: 1,2059 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192023
Número CAS: 1478-53-1