Print…
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52110-100G PC52110-25G PC52110-500G
APOSPC52110-100GEA 249 EUR
APOSPC52110-100G APOSPC52110-25G APOSPC52110-500G
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene 90%
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene
Fórmula: C₂Cl₂F₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039338
Número CAS: 79-35-6