Print…
Difluoreto de níquel, anidro 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Nickel difluoride
PC5210-100G PC5210-25G
APOSPC5210-100GEA 319 EUR
APOSPC5210-100G APOSPC5210-25G
Difluoreto de níquel, anidro 98%
Difluoreto de níquel
Fórmula: F₂Ni
Peso Molecular: 96.69 g/mol
Ponto de Fusão: 1380 °C
Densidade: 4.72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016263
Número CAS: 10028-18-9
EINECS: 233-071-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06591