Print…
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520779-1G PC520779-250MG
APOSPC520779-1GEA 686 EUR
APOSPC520779-1G APOSPC520779-250MG
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₅H₉ClF₃NO
Ponto de Fusão: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23381937
Número CAS: 1246466-85-2