Print…
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (5-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid
PC52076-1G PC52076-25G PC52076-5G
APOSPC52076-1GEA 21.9 EUR
APOSPC52076-1G APOSPC52076-25G APOSPC52076-5G
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BFO₃
Ponto de Fusão: 137…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09953731
Número CAS: 1256355-30-2