Print…
3-Benzyloxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520741-10G PC520741-1G PC520741-5G
APOSPC520741-10GEA 1160 EUR
APOSPC520741-10G APOSPC520741-1G APOSPC520741-5G
3-Benzyloxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Benzyloxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₁₃H₁₀F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18384832
Número CAS: 1256835-17-2