Print…
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520723-500MG PC520723-5G PC520723-1G
APOSPC520723-500MGEA 114 EUR
APOSPC520723-500MG APOSPC520723-5G APOSPC520723-1G
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄BrF₂N
Peso Molecular: 208.006 g/mol
Ponto de ebulição: 35…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16140196
Número CAS: 114468-04-1