Print…
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520720-10G PC520720-1G PC520720-5G
APOSPC520720-10GEA 975 EUR
APOSPC520720-10G APOSPC520720-1G APOSPC520720-5G
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16140192
Número CAS: 1018678-48-2