Print…
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 4-(trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylate
PC520700-25G PC520700-5G
APOSPC520700-25GEA 815 EUR
APOSPC520700-25G APOSPC520700-5G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₉H₁₃F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14525503
Número CAS: 1204296-05-8