4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520672-1G
PC520672-5G
PC520672-250MG
APOSPC520672-1GEA
148
EUR
APOSPC520672-1G
APOSPC520672-5G
APOSPC520672-250MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Fórmula:
C₇H₅F₃N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11100557 Número CAS: 306960-74-7 |