Print…
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520663-1G PC520663-5G
APOSPC520663-1GEA 302 EUR
APOSPC520663-1G APOSPC520663-5G
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine 95%
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₃F₃N₂
Peso Molecular: 148.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100527
Número CAS: 176214-12-3