Print…
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC520662-1G PC520662-5G
APOSPC520662-1GEA 21.9 EUR
APOSPC520662-1G APOSPC520662-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Fórmula: C₆H₆FNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11656367
Número CAS: 870063-60-8