Print…
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethanone, 1-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, 1-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC520654-1G PC520654-5G
APOSPC520654-1GEA 70.1 EUR
APOSPC520654-1G APOSPC520654-5G
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆BrF₃O
Peso Molecular: 267.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847339
Número CAS: 154259-25-3