Print…
1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520615-25G PC520615-5G
APOSPC520615-25GEA 1970 EUR
APOSPC520615-25G APOSPC520615-5G
1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Fórmula: C₈H₆BrF₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10697865
Número CAS: 155820-88-5