Print…
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC520612-10G PC520612-1G PC520612-5G
APOSPC520612-10GEA 0 EUR
APOSPC520612-10G APOSPC520612-1G APOSPC520612-5G
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₂F₅N
Ponto de ebulição: 64 °C/150mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226519
Número CAS: 1099598-21-6