Print…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC520606-10G PC520606-1G PC520606-5G
APOSPC520606-10GEA 1400 EUR
APOSPC520606-10G APOSPC520606-1G APOSPC520606-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄F₃NO
Ponto de Fusão: 159…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10697687
Número CAS: 186593-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III