Print…
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520603-1G PC520603-500MG PC520603-5G
APOSPC520603-1GEA 257 EUR
APOSPC520603-1G APOSPC520603-500MG APOSPC520603-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₂F₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10697912
Número CAS: 188781-46-6