2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520600-250MG
PC520600-500MG
APOSPC520600-250MGEA
280
EUR
APOSPC520600-250MG
APOSPC520600-500MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fórmula:
C₇H₅F₃N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD10696245 Número CAS: 944900-39-4 |