2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520599-10G
PC520599-1G
PC520599-5G
APOSPC520599-10GEA
1160
EUR
APOSPC520599-10G
APOSPC520599-1G
APOSPC520599-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fórmula:
C₇H₃F₄NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD10687403 Número CAS: 1040681-74-0 |