Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520589-1G PC520589-25G PC520589-5G
APOSPC520589-1GEA 59.6 EUR
APOSPC520589-1G APOSPC520589-25G APOSPC520589-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₅F₄NO₂S
Ponto de Fusão: 159…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10687234
Número CAS: 1008304-87-7