Print…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC520588-1G PC520588-5G PC520588-25G
APOSPC520588-1GEA 48 EUR
APOSPC520588-1G APOSPC520588-5G APOSPC520588-25G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₃BrF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10687236
Número CAS: 749875-16-9