Print…
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC520586-1G PC520586-25G PC520586-5G
APOSPC520586-1GEA 0 EUR
APOSPC520586-1G APOSPC520586-25G APOSPC520586-5G
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene
Fórmula: C₈H₇BrF₂
Densidade: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11007736
Número CAS: 445303-70-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III