Print…
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC520582-10G PC520582-5G
APOSPC520582-10GEA 1230 EUR
APOSPC520582-10G APOSPC520582-5G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl
Fórmula: C₁₄H₈F₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09836618
Número CAS: 567-15-7