Print…
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC52058-10G PC52058-1G PC52058-5G
APOSPC52058-10GEA 800 EUR
APOSPC52058-10G APOSPC52058-1G APOSPC52058-5G
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226526
Número CAS: 1005764-23-7