Print…
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (5-Fluoro-2-nitrophenyl)boronic acid
PC520577-1G PC520577-5G
APOSPC520577-1GEA 154 EUR
APOSPC520577-1G APOSPC520577-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid 97+%
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid
Fórmula: C₆H₅BFNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09037802
Número CAS: 1329171-65-4