Print…
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520572-1G PC520572-5G
APOSPC520572-1GEA 118 EUR
APOSPC520572-1G APOSPC520572-5G
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile 95%
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741474
Número CAS: 186405-37-8