Print…
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC520563-5G PC520563-1G
APOSPC520563-5GEA 725 EUR
APOSPC520563-5G APOSPC520563-1G
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
Fórmula: C₅HCl₂F₃N₂
Ponto de Fusão: 45…50 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08704310
Número CAS: 1057672-68-0