Print…
[[4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl]methyl]amine(cis- and trans- mixture) 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Aminomethyl-4-trifluoromethylcyclohexane
PC520561-1G PC520561-500MG PC520561-5G
APOSPC520561-1GEA 292 EUR
APOSPC520561-1G APOSPC520561-500MG APOSPC520561-5G
[[4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl]methyl]amine(cis- and trans- mixture) 97%
[[4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl]methyl]amine(cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₈H₁₄F₃N
Peso Molecular: 181.20 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777219
Número CAS: 361393-85-3