Print…
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC520551-1G PC520551-5G
APOSPC520551-1GEA 170 EUR
APOSPC520551-1G APOSPC520551-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate
Fórmula: C₉H₉F₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07367386
Número CAS: 306960-67-8