Print…
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520538-25G PC520538-5G
APOSPC520538-25GEA 1400 EUR
APOSPC520538-25G APOSPC520538-5G
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₄S
Peso Molecular: 268.21 g/mol
Ponto de Fusão: 125…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973012
Número CAS: 1099597-82-6