Print…
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC520534-1G PC520534-250MG
APOSPC520534-1GEA 168 EUR
APOSPC520534-1G APOSPC520534-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Fórmula: C₉H₆F₃N
Ponto de Fusão: 107…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972104
Número CAS: 51310-54-4