Print…
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC520514-100G PC520514-50G
APOSPC520514-100GEA 757 EUR
APOSPC520514-100G APOSPC520514-50G
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO₄S
Peso Molecular: 273.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01321365
Número CAS: 264927-50-6