Print…
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC520507-10G PC520507-1G PC520507-5G
APOSPC520507-10GEA 1210 EUR
APOSPC520507-10G APOSPC520507-1G APOSPC520507-5G
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene 96%
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Fórmula: C₇H₄BrF₃O₂S
Peso Molecular: 289.08 g/mol
Ponto de Fusão: 60…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00474580
Número CAS: 312-20-9