Print…
3-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52043-1G PC52043-5G
APOSPC52043-1GEA 125 EUR
APOSPC52043-1G APOSPC52043-5G
3-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
3-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100532
Número CAS: 1099597-93-9