Print…
2-Fluoro-5-iodophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC52001-1G PC52001-250MG
APOSPC52001-1GEA 193 EUR
APOSPC52001-1G APOSPC52001-250MG
2-Fluoro-5-iodophenol 97%
2-Fluoro-5-iodophenol
Fórmula: C₆H₄FIO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16659616
Número CAS: 186589-89-9