Print…
Methyl trifluoropyruvate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, Methyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
PC5185E-25G PC5185E-5G
APOSPC5185E-25GEA 33.5 EUR
APOSPC5185E-25G APOSPC5185E-5G
Methyl trifluoropyruvate 95%
Methyl trifluoropyruvate
Fórmula: C₄H₃F₃O₃
Peso Molecular: 156.06 g/mol
Ponto de ebulição: 84…86 °C
Densidade: 1.529 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00114936
Número CAS: 13089-11-7
UN: 3272
ADR: 3 III