Print…
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionic Acid Methyl Ester, Methyl 2,2-Bis(trifluoromethyl)acetate, 2,2-Bis(trifluoromethyl)acetic Acid Methyl Ester
PC5184E-5G PC5184E-1G PC5184E-25G
APOSPC5184E-5GEA 190 EUR
APOSPC5184E-5G APOSPC5184E-1G APOSPC5184E-25G
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate
Fórmula: C₅H₄F₆O₂
Ponto de ebulição: 90…91 °C
Densidade: 1,604 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054663
Número CAS: 360-54-3
UN: 3272
ADR: 3,III