Print…
2,6-Difluoro-4-nitroaniline 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5184-1G PC5184-5G PC5184-10G
APOSPC5184-1GEA 74.1 EUR
APOSPC5184-1G APOSPC5184-5G APOSPC5184-10G
2,6-Difluoro-4-nitroaniline 95+%
2,6-Difluoro-4-nitroaniline
Fórmula: C₆H₄F₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094274
Número CAS: 23156-27-6